Läs mer
Thermo Scientific™ EasyStrip™ Plus rörremsa med påsatta platta kåpor, Sustain™ Serie
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
The Thermo Scientific™ EasyStrip Plus Tube Strip with Attached Flat Caps, Sustain Series, is designed to reduce the risk of cross-contamination in PCR assays. The tube strip is compatible with 0.2 mL thermal cycler blocks and features individually attached flat caps for quick and easy access to individual samples. In addition, graduated 20 μL markers on each tube enable visual volume verification and measurement of reagent and sample additions.
De Thermo Scientific EasyStrip Plus rörremsa med påsatta platta lock, Sustain-serien, är designad för att minska risken för korskontaminering i PCR-analyser. Rörremsan är kompatibel med 0,2 ml termocyklerblock och har individuellt fästa platta lock för snabb och enkel åtkomst till individuella prover. Dessutom tog examen 20μ L-markörer på varje rör möjliggör visuell volymverifiering och mätning av reagens- och provtillsatser.
Funktioner och fördelar
- Lämplig för PCR-applikationer
- Undvik korskontaminering med de individuellt fästa locken
- Verifiera rörreaktionsvolymerna med graderad 20μ L-markeringar på varje tub
- Spåra prover med hjälp av ändflikarna för att märka varje remsa
- Identifiera individuella brunnar snabbt och förhindra pipetteringsfel med hjälp av etiketterna (AH) på varje rörlock och lockgångjärn (synligt när locket är öppet och stängt)
- Certifierad DNas-, RNase-, human DNA- och PCR-hämmare-fri
Ett genombrott inom hållbar PCR-teknik
Thermo Scientific Sustain Series PCR-plaster innebär ett genombrott i vårt produktutbud för PCR och kvantitativa PCR (qPCR) som går längre än att tillhandahålla exakta och reproducerbara PCR-data. De representerar vårt åtagande att integrera mer hållbara metoder i våra tillverkningsprocesser, utan att kompromissa med produktkvalitet eller prestanda. Vår Sustain Series PCR-plaster tillverkas under ISO 9001 riktlinjer inom ett klass 100 000 renrum från en biobaserad medicinsk kvalitet ny polypropen som är kemiskt och molekylärt identisk med vår befintliga Thermo Scientific PCR-plaster. Dessa produkter stöds av certifiering från det globalt erkända systemet International Sustainability and Carbon Certification (ISCC). Detta grönare tillvägagångssätt motsvarar 1,96X lägre CO 2 -ekvivalenta utsläpp per kg biobaserat polypropenharts jämfört med traditionellt fossilbränslebaserat polypropenharts.
Ytterligare produktdetaljer
- Enhetliga, ultratunna väggar möjliggör maximal och konsekvent värmeöverföring för lika hög prestanda för varje prov
- Varje brunn inspekteras visuellt och testas elektrostatiskt för defekter och föroreningar, och varje parti körs genom ett PCR-cykeltest för att utvärdera tätning
- Tillverkad av andra generationens biocirkulära råmaterial som är kemiskt och molekylärt identiska med våra befintliga Thermo Scientific PCR-plaster
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad DNase-, RNase-, Human DNA- och PCR-inhibitor-fri |
| Färg | Naturlig |
| Kvantitet | 250 remsor |
| Material | Polypropen |
| Förslutningstyp | Platt lock (fastsatt) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förslutning ingår | Ja |
| Gröna funktioner | ISCC PLUS |