Läs mer
Thermo Scientific™ ABgene™ EasyStrip™ Plus Tube Strip med fästa platta lock
Produktkod. 15596619
Change view
Kvantitet:
250 remsor
Förpackningsstorlek:
250 remsor
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15596619 250 remsor 250 remsor
1 options
Produktkod. 15596619 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB2000
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
I lager
De Thermo Scientific™ EasyStrip™ Plus Tube Strip with Attached Flat Caps är utformad för att minska risken för korskontaminering i PCR-analyser.
De Thermo Scientific™ EasyStrip™ Plus Tube Strip with Attached Flat Caps är utformad för att minska risken för korskontaminering i PCR-analyser. Rörremsan är kompatibel med 0,2 ml termiska cyklerblock och har individuellt fästa platta lock för snabb och enkel åtkomst till individuella prover. Dessutom möjliggör graderade μ20 L-markörer på varje rör visuell volymverifiering och mätning av reagens- och provtillsatser.
För rörremsor med ultraklara lock, se Kat. Inga. AB-2005.
Drag:
  • Undvik korskontaminering med de individuellt fästa locken
  • Verifiera rörreaktionsvolymerna med graderade 20 μL-markeringar på varje rör
  • Spåra prover med hjälp av ändflikarna för att märka varje remsa
  • Identifiera individuella brunnar snabbt och förhindra pipetteringsfel med hjälp av etiketterna (AH) på varje rörlock och lockgångjärn (synligt när locket är öppet och stängt)
Användningsområden:
  • PCR
Certifikat
Certifierat humant DNA, RNas och DNasfritt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifierat humant DNA, RNas och DNasfritt
Färg Klart
Förvaringskrav Rumstemperatur
Kvantitet 250 remsor
För användning med (utrustning) Thermal Cyclers
Förslutningstyp Platt mössa