Läs mer
Thermo Scientific™ EasyStrip™ Plus Tube Strip med påsatta Ultra Clear Caps, Sustain™ Serie
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ EasyStrip Plus rörremsan med fästa ultraklara kapslar, Sustain Series, är utformad för att minska risken för korskontaminering i PCR- och qPCR-analyser. Rörremsan är kompatibel med 0,2 ml termiska cyklerblock och har individuellt fästa platta kapslar för snabb och enkel åtkomst till enskilda prover. Dessutom möjliggör graderade 20 μl-markörer på varje rör visuell volymverifiering och mätning av reagens- och provtillskott.
Egenskaper och fördelar
- Lämplig för qPCR- och PCR-applikationer
- Undvik korskontaminering med de individuellt fästa kapslarna
- Verifiera rörreaktionsvolymer med graderade 20 μl-markeringar på varje rör
- Spåra samplingar med slutflikarna för att märka varje remsa
- Identifiera enskilda brunnar snabbt och förhindra pipetteringsfel med etiketterna (A-H) på varje rörlock och lockgångjärn (synligt när locket är öppet och stängt)
- Certifierade DNase-, RNase-, human DNA- och PCR-hämmare fria
Ett genombrott inom hållbar PCR-teknik
Thermo Scientific™ Sustain Series PCR-plaster markerar ett genombrott i vårt PCR- och kvantitativa PCR-produktutbud som går bortom att tillhandahålla noggranna och reproducerbara PCR-data. De representerar vårt engagemang för att integrera mer hållbara metoder i våra tillverkningsprocesser, utan att kompromissa med produktkvalitet eller prestanda. Våra Sustain Series PCR-plaster tillverkas enligt ISO 9001-riktlinjer inom ett renrum klass 100 000 från en biobaserad, medicinskt virgin polypropylen som är kemiskt och molekylärt identisk med våra befintliga Thermo Scientific™ PCR-plaster. Dessa produkter stöds av certifiering från det globalt erkända International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)-systemet. Detta grönare tillvägagångssätt motsvarar 1,96 gånger lägre CO2-ekvivalenta utsläpp per kg biobaserat polypropenharts jämfört med traditionellt fossilbränslebaserat polypropenharts.
Ytterligare produktdetaljer
- Enhetliga, ultratunna väggar möjliggör maximal och konsekvent värmeöverföring för lika hög prestanda för varje prov
- Varje brunn inspekteras visuellt och testas elektrostatiskt för defekter och föroreningar, och varje lot genomgår ett PCR-cykeltest för att utvärdera tätningen
- Tillverkade av andra generationens biocirkulära råvaror som är kemiskt och molekylärt identiska med våra befintliga Thermo Scientific™ PCR-plaster
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad DNase-, RNase-, Human DNA- och PCR-inhibitor-fri |
| Färg | Naturlig |
| Kvantitet | 250 remsor |
| Material | Polypropen |
| Förslutningstyp | Optisk (bifogad) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förslutning ingår | Ja |
| Gröna funktioner | ISCC PLUS |