Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Eatons reagens, P{2}O{5} ca 7,5 % vikt/vikt
Produktkod. 11368346
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368346 100 mL 100ml
11378346 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368346 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer L15607.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39394-84-8 | CH4O8P2S | 238.043 g/mol
Eatons reagens används i det syntetiska fluorbaserade håltransporterande materialet, mono- och bis-chalcone-derivat via Claisen-Schmidt-kondensationsreaktion mellan arylaldehyder och ketoner och 4-hydroxikumariner och 4-hydroxi-2-kinolinonderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39394-84-8
Molekylformel CH4O8P2S
Molekylvikt (g/mol) 238.043
MDL-nummer MFCD00070545
InChI-nyckel JHNLZOVBAQWGQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym eaton's reagent, phosphorus pentoxide methanesulfonic acid, diphosphooxidane; methanesulfonic acid, eaton's, eaton'sreagent, eaton inverted exclamation markas reagent, eaton's reagent, p2o5 ca w/w, phosphorus pentoxide, 7.7 wt. % in methanesulfonic acid
PubChem CID 16149098
LEDER CS(=O)(=O)O.O=P(=O)OP(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eaton's Reagent
Namnnotering P2O5
Anteckningar om analysprocent ≈7,5 % vikt/vikt
Linjär formel P2O5
UN-nummer UN3265
Densitet 1.515
Löslighetsinformation Decomposes in water.
Formel vikt 141.95
Brytningsindex 1.435
Kvantitet 100 mL
Flampunkt >110°C (230°F)
Känslighet Moisture sensitive; May form a precipitate
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.