Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eaton's reagent |
| Färg | Odesignat |
| CAS | 39394-84-8, 75-75-2, 1314-56-3 |
| Kokpunkt | 122.0°C (1.0 mmHg) |
| Molekylformel | O10P4 |
| MDL-nummer | MFCD00070545 |
| Koncentration | 6.7 to 8.2 % |
| Fieser | 05,535; 07,291; 08,400; 11,428 |
| Densitet | 1.5000g/mL, 1.5 |
| Synonym | Phosphorus pentoxide, 7.5 wt.% solution in methanesulfonic acid |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Eaton's reagent
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.