missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ EB 47
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18054362
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18054362 10 mg
18034542 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18054362 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4140/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Potent PARP-1 inhibitor

Potent inhibitor of PARP-1 (IC50 = 45 nM). Reduces infarct volume in both a rat transient middle cerebral arterial occlusion model and a cardiac reperfusion model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1190332-25-2
Molekylformel C24H29Cl2N9O6

Specifikationer

Kemiskt namn eller material EB 47
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 610.45
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 610.453
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.