Läs mer
Ebanol 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312906
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30312906 1 ml
1 options
Produktkod. 30312906 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13100400AL1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ebanol
CAS 67801-20-1
Analyt- eller komponentnamn Ebanol
Frakt skick +20°C
Molekylformel C14 H24 O
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 3-Methyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-4-penten-2-ol, 3-Methyl-5-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-enyl)pent-4-en-2-ol, Ebanol
InChI formel InChI=1S/C14H24O/c1-10(12(3)15)6-8-13-9-7-11(2)14(13,4)5/h6-8,10,12-13,15H,9H2,1-5H3/b8-6+
LEDER CC(O)C(C)\C=C\C1CC=C(C)C1(C)C
IUPAC-namn (E)-3-methyl-5-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 208.3398
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 208.1827 g/mol