Läs mer
Ebastine-d5, TRC
Produktkod. 30382607
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30382607 10 mg
30372738 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30382607 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE32000210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1216953-13-7
Molekylformel C32H34D5NO2
Molekylvikt (g/mol) 474.69
Synonym 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-[4-(diphenyl-d5-methoxy)]-1-piperidinyl]-1-butan- one, Estivan-d5, Ebastel-d5, Ebastin-d5, Kestine-d5, LAS-W 090-d5, RP 64305-d5
LEDER O=C(C1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)CCCN(CC2)CCC2OC(C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])C4=CC=CC=C4
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Ebastine-d5
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C32H39NO2/c1-32(2,3)28-18-16-25(17-19-28)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)35-31(26-11-6-4-7-12-26)27-13-8-5-9-14-27/h4-9,11-14,16-19,29,31H,10,15,20-24H2,1-3H3/i4D,6D,7D,11D,12D
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.