Läs mer
Ebastine, MedChemExpress
Beskrivning
Ebastine (LAS-W 090) is an orally active, second-generation histamine H1 receptor antagonist. Ebastine can be used for the symptoms of allergic rhinitis and chronic idiopathic urticaria research.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ebastine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 90729-43-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H39NO2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | LAS-W 090 RP64305 |
| Löslighetsinformation | Ethanol : 58.75 mg/mL (125.09 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 8.33 mg/mL (17.74 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |