Läs mer
Ebastine N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ebastine N-Oxide (cis and trans) |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H39NO3/c1-32(2,3)28-18-16-25(17-19-28)30(34)15-10-22-33(35)23-20-29(21-24-33)36-31(26-11-6-4-7-12-26)27-13-8-5-9-14-27/h4-9,11-14,16-19,29,31H,10,15,20-24H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 485.293 |