Läs mer
EBE-A22, MedChemExpress
Produktkod. 16482177
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16482177 50 mg 50mg
16476446 100 mg -
16476038 10 mg -
16438647 5 mg -
16430216 2 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16482177 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14347
MedChemExpress EBE-A22 is a derivative of PD 153035 which can inhibit ErbB-1-phosphorylation, whereas EBE-A22 is inactive.
EBE-A22 is a derivative of PD 153035 which can inhibit ErbB-1-phosphorylation, whereas EBE-A22 is inactive.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EBE-A22
CAS 229476-53-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H16BrN3O2
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (133.61 mM; Need ultrasonic)
LEDER BrC1=CC(N(C)C2=NC=NC3=CC(OC)=C(OC)C=C23)=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 374.23
Formel vikt 374.23
Procent renhet 99.76%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease