Learn More
Ebro Electronic EBI 11-T240 valideringslogger med snabb svarstid
Artikelnummer. 31781537
Ansicht ändern
Click to view available options
Dataminne:
15 000 mätningar
Artikelnummer. Dataminne
31781537 15 000 mätningar
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31781537 Lieferant Ebro Electronic Lieferanten-Nr. 13406291
Beräknad leverans: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Vattentät rostfri stål-temperaturdatalogger med böjbar extern prob med 16,5 mm diameter och 250 mm nållängd. Inkl. kalibreringscertifikat vid 0 °C, 60 °C och 134 °C.
  • Dataloggern används där utrymmet är begränsat och temperaturprofilen måste registreras med snabb responstid
  • På grund av sin låga höjd används loggern ofta för processvalidering med kassettautoklaver och små sterilisatorer.
  • Krav på litet utrymme
  • Flexibel metallprob
  • Trådlös mätning
  • Kort svarstid
  • Tillämplig vid validering med kassettautoklaver, valideringslogger för temperaturmätning i ångsterilisatorn, RDG, RDG-E F0-värdeberäkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Temperaturdatalogger
Visningstyp Ingen skärm
Dataminne 15 000 mätningar
Kalibrering 0 °C, +60 °C, 134 °C
Larmtyper Hold (Håll)
Programvarutyp Universal programvara
Batterityp Panasonic BR1225A
Batteritid 20 dagar
Noggrannhet (temperatur) ±0,2 °C (-30 °C till <0 °C) ±0,1 °C (0 °C till +150 °C)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.