Läs mer
Ebro Electronic™ EBI 20 Data Logger Series
Beskrivning
EBI 20 dataloggrar är mycket robusta och används över hela världen inom transporter och för lagerövervakning.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Datalogger |
| Visningstyp | LCD |
| Dataminne | 40 000 avläsningar |
| Kalibrering | Kalibrerad |
| Larmtyper | Blinkande LCD-segment |
| Batterityp | Litium |
| Batteritid | >24 månader |
| Kanaler | 1 |
| Certifikat och efterlevnad | Fabrikskalibreringscertifikat |
| IP-betyg | IP67 |
| Visa mer |