Läs mer
Ebro Electronic™ EBI 20 Data Logger Series
Produktkod. 10704402
Change view
Larmtyper:
Blinkande LCD-segment
LED-indikator
Kanaler:
1
2
Dataminne:
20 000/Kanal
40 000 avläsningar
IP-betyg:
IP52
IP67
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Larmtyper Kanaler Dataminne IP-betyg unitSize
10704402 LED-indikator 1 40 000 avläsningar IP67 Varje
10272640 LED-indikator 2 20 000/Kanal IP52 Varje
10493150 Blinkande LCD-segment 1 40 000 avläsningar IP67 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10704402 Leverantör Ebro Electronic™ Leverantörsnummer 16010042A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Datalogger för att mäta temperatur och/eller luftfuktighet under transport och i lager
EBI 20 dataloggrar är mycket robusta och används över hela världen inom transporter och för lagerövervakning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Datalogger
Visningstyp LCD
Dataminne 40 000 avläsningar
Kalibrering Kalibrerad
Larmtyper LED-indikator
Programvarutyp Universal programvara
Batterityp Litium
Batteritid 24 månader
Kanaler 1
Gränssnitt USB
IP-betyg IP67
Modell EBI 20-T1
Sensortyper NTC
Noggrannhet (temperatur) ±0,5 °C
Tidsnoggrannhet 1 min. till 24 timmar.
Fuktighetsområde 10 till 90 %
Temperaturupplösning 0,5 °C
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till +60 °C
Driftstemperatur (metrisk) -30 °C till +60 °C
Längd (metrisk) 69 mm