Läs mer
Ebro Electronic™ EBI 20 Data Logger Series Set
Produktkod. p-7250965
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-30 °C till +60 °C
-30 °C till +70 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) unitSize
10402940 -30 °C till +60 °C Varje
11793559 -30 °C till +70 °C Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10402940 Leverantör Ebro Electronic™ Leverantörsnummer 16010047A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Datalogger för att mäta temperatur och/eller luftfuktighet under transport och i lager
EBI 20 dataloggrar är mycket robusta och används över hela världen inom transporter och för lagerövervakning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Datalogger system
Visningstyp LCD
Dataminne 40 000 avläsningar
Kalibrering Kalibrerad
Larmtyper Blinkande LCD-segment
Batterityp Litium
Batteritid >24 månader
Inkluderar Logger, utvärderingsprogram, gränssnitt.
Kanaler 1
Certifikat och efterlevnad Fabrikskalibreringscertifikat
IP-betyg IP67
Modell EBI 20-TE1
Sensortyper NTC
För användning med (applikation) Tillförlitlig temperaturregistrering, kärntemperaturmätning, årsminne, transport, lagringsövervakning, kyl- och frysrum, kylmontrar
Noggrannhet (temperatur) ±0,5 kl– 20 till 40° C
Temperaturupplösning 0,1 °C
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till +60 °C
Mått (L x B x H) 69 x 48 x 22 mm
Längd (metrisk) 69 mm
Vikt (metrisk) 45 g