Läs mer
EBI-2511, MedChemExpress
Beskrivning
EBI-2511 is a highly potent and orally active EZH2 inhibitor, with an IC50 of 6 nM in Pfeffiera cell lines, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | EBI-2511 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2098546-05-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C34H48N4O4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5 mg/mL (8.67 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CCC1=C(C(NCC2=C(C)C=C(C)NC2=O)=O)C(C=C(C3CCN(C(C)C)CC3)O4)=C4C=C1N(C5CCOCC5)CC |
| Visa mer |