Läs mer
Ebro Electronic™ EBI 310 Multi-Use PDF Data Logger
Temperaturområde (metriskt):
-30 °C till +75 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Datalogger för temperaturövervakning under transport och lagring, men även för många andra applikationer, speciellt med mängden extra sonder.
Datalogger för temperaturövervakning under transport och lagring, men även för många andra applikationer, speciellt med mängden extra sonder.Enkel användning genom automatisk PDF-rapportgenerering, direkt USB avläsning och konfiguration Minimera utbildningskostnader och användarfel genom enkel, lättanvänd design Eliminera kostsamma och tidskrävande IQ/OQ-procedurer genom standardrapporteringsprocess Minska IT-kostnaderna med den standardiserade mjukvaran
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Datalogger |
| Visningstyp | LCD |
| Dataminne | 120 000 avläsningar |
| Kalibrering | Kalibrerad |
| Larmtyper | Blinkande LCD-segment |
| Batteritid | Livslängd upp till 2 år |
| Certifikat och efterlevnad | Fabrikskalibreringscertifikat |
| IP-betyg | IP65 |
| Modell | EBI 310 |
| Sensortyper | PT 1000 |
| Visa mer |