Läs mer
Ebro Electronic™ EBI 40 Multi-Channel Temperatur Data Loggers
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11733559
Kanaler:
6
12
IP-betyg:
IP30
IP40
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11733559
Brand: Ebro Electronic™ 13406400A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
EBI 40 Multi-Channel Temperatur Data Logger registrerar temperaturer under processövervakning och validering. För termoelementgivare av typ K.
Multi Channel Datalogger för att mäta temperaturen med termoelementsonder av typ K eller T. Temperaturdatalogger med 2-punkts fabrikskalibreringscertifikat.
Aktuella mätvärden och mätkurvan kan avläsas på den flerfärgade TFT-displayen. Värmeisoleringen med hjälp av termoisoleringsboxen tillåter användning av dataloggern vid mycket höga temperaturer. Övervakning och validering av processer inom: Inkubatorer, Kylskåp, Klimatskåp, Förråd, Transportstudier och frystorkar mm.
  • USB gränssnitt för PC-anslutning
  • Strömförsörjning via USB eller batteri
  • Beräkning av temperaturprofiler
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Typ Datalogger
    Visningstyp TFT
    Dataminne 20 000/Kanal
    Kalibrering Kalibrerad
    Larmtyper Hold (Håll)
    Batteritid Livstid
    Kanaler 6
    Certifikat och efterlevnad Kalibreringscertifikat
    IP-betyg IP30
    Modell EBI 40 TC-01
    Sensortyper Termoelement Typ K / SMP
    För användning med (applikation) Bakstationer, Bakugnar, Foderugnar, Produktutveckling, Processövervakning
    Noggrannhet (temperatur) ±0,5 °C
    Temperaturupplösning 0,1 °C
    Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +1200 °C
    Mått (L x B x H) 140 x 118 x 35 mm
    Längd (metrisk) 140 mm
    Vikt (metrisk) 400 g
    Elektriska krav USB eller Batteri