Läs mer
Ebro Electronic™ EBI 40 Multi-Channel Temperatur Data Loggers
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11743559
Change view
Kanaler:
6
12
IP-betyg:
IP30
IP40
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kanaler IP-betyg unitSize
11743559 12 IP40 Varje
11733559 6 IP30 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 11743559 Leverantör Ebro Electronic™ Leverantörsnummer 13406401A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27645.00 SEK
    25863.34 SEK / Paket med 1
    Save 1781.66 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 29-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
EBI 40 Multi-Channel Temperatur Data Logger registrerar temperaturer under processövervakning och validering. För termoelementgivare av typ K.
Multi Channel Datalogger för att mäta temperaturen med termoelementsonder av typ K eller T. Temperaturdatalogger med 2-punkts fabrikskalibreringscertifikat.
Aktuella mätvärden och mätkurvan kan avläsas på den flerfärgade TFT-displayen. Värmeisoleringen med hjälp av termoisoleringsboxen tillåter användning av dataloggern vid mycket höga temperaturer. Övervakning och validering av processer inom: Inkubatorer, Kylskåp, Klimatskåp, Förråd, Transportstudier och frystorkar mm.
  • USB gränssnitt för PC-anslutning
  • Strömförsörjning via USB eller batteri
  • Beräkning av temperaturprofiler
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Typ Datalogger
    Visningstyp TFT
    Dataminne 20 000/Kanal
    Kalibrering Kalibrerad
    Larmtyper Hold (Håll)
    Programvarutyp Winlog.pro
    Kanaler 12
    Certifikat och efterlevnad Fabrikskalibreringscertifikat
    IP-betyg IP40
    Modell EBI 40 TC-02
    Sensortyper Termoelement typ K, SMP-anslutningar
    Noggrannhet (temperatur) ±0,5 °C (25 °C utan sond)
    Temperaturupplösning 0,1 °C
    Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +1200 °C
    Mått (L x B x H) 140 x 118 x 35 mm
    Vikt (metrisk) Cirka 400 g