Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Annexin V Apoptosdetektionskit
Produktkod. 12760170
Change view
Kvantitet:
100 tester
20 tester
200 test
200 tester
300 tester
50 tester
Excitation/Emission:
405, 546/450, 647
488, 535/520, 617
650, 535/660, 617
NA , 535/ NA , 617
Konjugera:
APC, propidiumjodid
Biotin, propidiumjodid
FITC, propidiumjodid
PCP-eFluor 710
PE, 7-AAD
PE/Cy7
eFluor 450, 7-AAD
Förpackningsstorlek:
100 tester
20 tester
200 tester
300 tester
50 tester
Varje
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Excitation/Emission Konjugera Förpackningsstorlek
12760170 50 tester 488, 535/520, 617 FITC, propidiumjodid Varje
12770170 200 tester 488, 535/520, 617 FITC, propidiumjodid Varje
15561187 50 tester 405, 546/450, 647 eFluor 450, 7-AAD 50 tester
15571187 200 tester 405, 546/450, 647 eFluor 450, 7-AAD 200 tester
12780170 200 tester 650, 535/660, 617 APC, propidiumjodid Varje
15591187 50 tester - PCP-eFluor 710 50 tester
15413392 200 test - PCP-eFluor 710 Varje
15581947 100 tester 488, 535/520, 617 FITC, propidiumjodid 100 tester
15501957 20 tester 488, 535/520, 617 FITC, propidiumjodid 20 tester
15521957 300 tester 488, 535/520, 617 FITC, propidiumjodid 300 tester
14819780 50 tester - PE, 7-AAD 50 tester
15521207 200 tester - PE, 7-AAD 200 tester
15531207 50 tester - PE/Cy7 50 tester
15541207 200 tester - PE/Cy7 200 tester
15551947 100 tester NA , 535/ NA , 617 Biotin, propidiumjodid 100 tester
15561947 20 tester NA , 535/ NA , 617 Biotin, propidiumjodid 20 tester
15571947 300 tester NA , 535/ NA , 617 Biotin, propidiumjodid 300 tester
15581187 50 tester 650, 535/660, 617 APC, propidiumjodid 50 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 12760170 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 88800572
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1752.00 SEK
    1313.65 SEK / 50 reaktioner
    Save 438.35 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller
  • Katt. nr 88-8005-72:
  • 10X bindningsbuffert
  • Annexin V FITC: 5 μL/test, 50 tester Skydda mot ljus.
  • Propidiumjodidfärgningslösning: 5 L/μtest, 100 tester Skydda mot ljus.
  • Katt. nr 88-8005-74:
  • 10X bindningsbuffert
  • Annexin V FITC: 5 μL/test, 200 tester Skydda mot ljus.
  • Propidiumjodidfärgningslösning: 5 L/μtest, 2x100 tester Skydda mot ljus.
Kit använder viabilitetsfärgämneskonjugerat annexin V för att märka fosfatidylserin (PS), en tidig markör för apoptos, på det extracellulära membranet.
Särskilj enkelt celler som genomgår tidig och sen apoptos med eBioscience och Annexin V Apoptosdetektionskit för flödescytometrianalys. Dessa kit använder viabilitetsfärgämneskonjugerat annexin V för att märka fosfatidylserin (PS), en tidig markör för apoptos, på det extracellulära membranet. I sent skede av apoptos, när cellintegriteten går förlorad, går både annexin V och livskraftsfärgämnet och binder PS på plasmamembranets insida.
Annexiner är en familj av kalciumberoende fosfolipidbindande proteiner som företrädesvis binder fosfatidylserin (PS). Under normala fysiologiska förhållanden är PS övervägande lokaliserat i plasmamembranets inre broschyr. Vid initiering av apoptos förlorar PS sin asymmetriska fördelning över fosfolipiddubbelskiktet och translokeras till det extracellulära membranbroschyret som markerar celler som mål för fagocytos. Väl på den yttre ytan av membranet kan PS detekteras med fluorescensmärkt annexin V på ett kalciumberoende sätt.
I tidigt stadium av apoptos utesluter plasmamembranet viabilitetsfärgämnen som propidiumjodid (PI), 7-AAD eller fixerbara viabilitetsfärgämnen som t.ex. eFluor 450. Dessa celler kommer att färgas med annexin V men inte ett viabilitetsfärgämne, vilket särskiljer celler i tidig apoptos. Men i sent skede av apoptos förlorar cellmembranet integritet, vilket gör att annexin V också kan komma åt PS i det inre av cellen. Ett livskraftsfärgämne kan användas för att lösa dessa apoptotiska och nekrotiska celler i det sena stadiet (annexin V, viabilitetsfärgämne-positivt) från de apoptotiska cellerna i det tidiga stadiet (annexin V-positiv, viabilitetsfärgämnesnegativ).
Aktuella livskraftsfläckar tillgängliga med eBioscience Annexin V Apoptosdetektionskit inkluderar FITC, eFluor 450, allofykocyanin (APC), fykoerytrin (PE), PE-cyanin7 och biotin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning eBioscience Annexin V Apoptos Detection Kit FITC
Kvantitet 50 tester
Formatera Kit
Produkttyp Apoptosdetektionskit
Innehåll och lagring Innehåller:
• Annexin V bindningsbuffert (10X), 1 flaska (30 ml)
• Annexin V-FITC-konjugat, 1 flaska (0,25 ml)
• Propidiumjodidfärgningslösning, 1 flaska (0,5 ml)
Obs: Fixable Viability Dye eFluor 450 rekommenderas inte för användning med Annexin V Apoptosis Detection Kits. Hanteringsförhållanden:
Förvara vid 2–8 °C. Undvik temperaturvariationer.
Excitation/Emission 488, 535/520, 617
Produktlinje eBioscience
Konjugera FITC, propidiumjodid
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, flödescytometer