Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Annexin V Apoptosdetektionskit
Beskrivning
Innehåller
- Katt. nr 88-8005-72:
- 10X bindningsbuffert
- Annexin V FITC: 5 μL/test, 50 tester Skydda mot ljus.
- Propidiumjodidfärgningslösning: 5 L/μtest, 100 tester Skydda mot ljus.
- Katt. nr 88-8005-74:
- 10X bindningsbuffert
- Annexin V FITC: 5 μL/test, 200 tester Skydda mot ljus.
- Propidiumjodidfärgningslösning: 5 L/μtest, 2x100 tester Skydda mot ljus.
Särskilj enkelt celler som genomgår tidig och sen apoptos med eBioscience och Annexin V Apoptosdetektionskit för flödescytometrianalys. Dessa kit använder viabilitetsfärgämneskonjugerat annexin V för att märka fosfatidylserin (PS), en tidig markör för apoptos, på det extracellulära membranet. I sent skede av apoptos, när cellintegriteten går förlorad, går både annexin V och livskraftsfärgämnet och binder PS på plasmamembranets insida.
I tidigt stadium av apoptos utesluter plasmamembranet viabilitetsfärgämnen som propidiumjodid (PI), 7-AAD eller fixerbara viabilitetsfärgämnen som t.ex. eFluor 450. Dessa celler kommer att färgas med annexin V men inte ett viabilitetsfärgämne, vilket särskiljer celler i tidig apoptos. Men i sent skede av apoptos förlorar cellmembranet integritet, vilket gör att annexin V också kan komma åt PS i det inre av cellen. Ett livskraftsfärgämne kan användas för att lösa dessa apoptotiska och nekrotiska celler i det sena stadiet (annexin V, viabilitetsfärgämne-positivt) från de apoptotiska cellerna i det tidiga stadiet (annexin V-positiv, viabilitetsfärgämnesnegativ).
Aktuella livskraftsfläckar tillgängliga med eBioscience Annexin V Apoptosdetektionskit inkluderar FITC, eFluor 450, allofykocyanin (APC), fykoerytrin (PE), PE-cyanin7 och biotin.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | eBioscience Annexin V Apoptos Detection Kit FITC |
| Kvantitet | 200 tester |
| Formatera | Kit |
| Produkttyp | Apoptosdetektionskit |
| Innehåll och lagring | • Annexin V bindningsbuffert (10X), 1 flaska (100 ml) • Annexin V-FITC-konjugat, 1 flaska (1 ml) • Propidiumjodidfärgningslösning, 2 flaskor (0,5 ml) Observera: Fixable Viability Dye eFluor 450 rekommenderas inte för användning med Annexin V Apoptosis Detection Kits. 2 °C till 8 °C. Undvik temperaturvariationer. |
| Excitation/Emission | 488, 535/520, 617 |
| Produktlinje | eBioscience |
| Konjugera | FITC, propidiumjodid |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, flödescytometer |