Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Annexin V Apoptosdetektionskit
Kvantitet:
100 tester
20 tester
200 test
200 tester
300 tester
50 tester
Konjugera:
APC, propidiumjodid
Biotin, propidiumjodid
FITC, propidiumjodid
PCP-eFluor 710
PE, 7-AAD
PE/Cy7
eFluor 450, 7-AAD
Förpackningsstorlek:
100 tester
20 tester
200 tester
300 tester
50 tester
Varje
Excitation/Emission:
405, 546/450, 647
488, 535/520, 617
650, 535/660, 617
NA , 535/ NA , 617
Beskrivning
Innehåller
- 10X bindningsbuffert
- Annexin V PE : 5 μL/test, 50 tester Skydda mot ljus.
- 7-AAD Viability Staining Solution: 5 μL/test, 100 tester Skydda mot ljus.
- Katt. nr 88-8102-74:
- 10X bindningsbuffert
- Annexin V PE : 5 μL/test, 200 tester Skydda mot ljus.
- 7-AAD Viability Staining Solution: 5 μL/test, 2x100 tester Skydda mot ljus.
Särskilj enkelt celler som genomgår tidig och sen apoptos med eBioscience och Annexin V Apoptosdetektionskit för flödescytometrianalys. Dessa kit använder viabilitetsfärgämneskonjugerat annexin V för att märka fosfatidylserin (PS), en tidig markör för apoptos, på det extracellulära membranet. I sent skede av apoptos, när cellintegriteten går förlorad, går både annexin V och livskraftsfärgämnet och binder PS på plasmamembranets insida.
Annexiner är en familj av kalciumberoende fosfolipidbindande proteiner som företrädesvis binder fosfatidylserin (PS). Under normala fysiologiska förhållanden är PS övervägande lokaliserat i plasmamembranets inre broschyr. Vid initiering av apoptos förlorar PS sin asymmetriska fördelning över fosfolipiddubbelskiktet och translokeras till det extracellulära membranbroschyret som markerar celler som mål för fagocytos. Väl på den yttre ytan av membranet kan PS detekteras med fluorescensmärkt annexin V på ett kalciumberoende sätt.
I tidigt stadium av apoptos utesluter plasmamembranet viabilitetsfärgämnen som propidiumjodid (PI), 7-AAD eller fixerbara viabilitetsfärgämnen som t.ex. eFluor 450. Dessa celler kommer att färgas med annexin V men inte ett viabilitetsfärgämne, vilket särskiljer celler i tidig apoptos. Men i sent skede av apoptos förlorar cellmembranet integritet, vilket gör att annexin V också kan komma åt PS i det inre av cellen. Ett livskraftsfärgämne kan användas för att lösa dessa apoptotiska och nekrotiska celler i det sena stadiet (annexin V, viabilitetsfärgämne-positivt) från de apoptotiska cellerna i det tidiga stadiet (annexin V-positiv, viabilitetsfärgämnesnegativ).
Aktuella livskraftsfläckar tillgängliga med eBioscience Annexin V Apoptosdetektionskit inkluderar FITC, eFluor 450, allofykocyanin (APC), fykoerytrin (PE), PE-cyanin7 och biotin.
I tidigt stadium av apoptos utesluter plasmamembranet viabilitetsfärgämnen som propidiumjodid (PI), 7-AAD eller fixerbara viabilitetsfärgämnen som t.ex. eFluor 450. Dessa celler kommer att färgas med annexin V men inte ett viabilitetsfärgämne, vilket särskiljer celler i tidig apoptos. Men i sent skede av apoptos förlorar cellmembranet integritet, vilket gör att annexin V också kan komma åt PS i det inre av cellen. Ett livskraftsfärgämne kan användas för att lösa dessa apoptotiska och nekrotiska celler i det sena stadiet (annexin V, viabilitetsfärgämne-positivt) från de apoptotiska cellerna i det tidiga stadiet (annexin V-positiv, viabilitetsfärgämnesnegativ).
Aktuella livskraftsfläckar tillgängliga med eBioscience Annexin V Apoptosdetektionskit inkluderar FITC, eFluor 450, allofykocyanin (APC), fykoerytrin (PE), PE-cyanin7 och biotin.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | eBioscience Annexin V Apoptos Detection Kit PE |
| Kvantitet | 50 tester |
| Kit Innehåll | Innehåller: • Annexin V bindningsbuffert (10X), 1 flaska (30 ml) • Annexin V PE, 1 injektionsflaska (0,25 ml) • 7-AAD Viability Staining Solution, 1 injektionsflaska (0,5 ml) Obs: Fixerbart Viability Dye eFluor 450 rekommenderas inte för användning med Annexin V Apoptos Detection Kit. |
| Produkttyp | Apoptosdetektionskit |
| Innehåll och lagring | Hanteringsvillkor: Förvara vid 2-8 °C. Undvik temperaturfluktuationer. |
| Frakt skick | Våt is |
| Konjugera | PE, 7-AAD |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, flödescytometer |