Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Annexin V Apoptosdetektionskit
Descripción
Includes
- Annexin V-FITC-protein
- Bindningsbuffert (4x)
- Propidiumjodid (20 ug/ml)
Särskilj enkelt celler som genomgår tidig och sen apoptos med eBioscience och Annexin V Apoptosdetektionskit för flödescytometrianalys. Dessa kit använder viabilitetsfärgämneskonjugerat annexin V för att märka fosfatidylserin (PS), en tidig markör för apoptos, på det extracellulära membranet. I sent skede av apoptos, när cellintegriteten går förlorad, går både annexin V och livskraftsfärgämnet och binder PS på plasmamembranets insida.
I tidigt stadium av apoptos utesluter plasmamembranet viabilitetsfärgämnen som propidiumjodid (PI), 7-AAD eller fixerbara viabilitetsfärgämnen som t.ex. eFluor 450. Dessa celler kommer att färgas med annexin V men inte ett viabilitetsfärgämne, vilket särskiljer celler i tidig apoptos. Men i sent skede av apoptos förlorar cellmembranet integritet, vilket gör att annexin V också kan komma åt PS i det inre av cellen. Ett livskraftsfärgämne kan användas för att lösa dessa apoptotiska och nekrotiska celler i det sena stadiet (annexin V, viabilitetsfärgämne-positivt) från de apoptotiska cellerna i det tidiga stadiet (annexin V-positiv, viabilitetsfärgämnesnegativ).
Aktuella livskraftsfläckar tillgängliga med eBioscience Annexin V Apoptosdetektionskit inkluderar FITC, eFluor 450, allofykocyanin (APC), fykoerytrin (PE), PE-cyanin7 och biotin.
Especificaciones
Especificaciones
| Beskrivning | eBioscience Annexin V-FITC Apoptos Detection Kit |
| Kvantitet | 300 tester |
| Produkttyp | Apoptosdetektionskit |
| Innehåll och lagring | Innehåller: • Bindningsbuffert (4X), 1 flaska (50 ml) • rh Annexin V-FITC, 1 flaska (1,5 ml) • Propidiumjodid (20 μg/ml), 2 flaskor (1,8 ml). Hanteringsförhållanden: Förvara vid 2–8 °C. Undvik temperaturvariationer. |
| Excitation/Emission | 488, 535/520, 617 |
| Frakt skick | Våt is |
| Konjugera | FITC, propidiumjodid |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.