Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Avidin HRP
Beskrivning
Avidin pepparrotsperoxidas används vanligtvis som ett andra steg för detektion av biotinylerade antikroppar. Avidin är ett glykoprotein från kycklingäggvita som binder biotin med hög affinitet. Biotin är en tagg som ofta används för att märka antikroppar och andra prober för immunodetektionsmetoder.
Denna produkt rekommenderas för användning i immunhistokemiapplikationer.
Konjugat: HRP
Rapporterad tillämpning: Immunohistokemisk färgning
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100μ L |
| Målmolekyl | Biotin |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 °C till 8 °C |
| Formulering | Vattenhaltig buffert, innehåller bärarprotein/stabilisator, ingen natriumazid |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | Immunhistokemisk färgning |
| Produktlinje | eBioscience |
| Etikett eller färgämne | HRP (pepparrotsperoxidas) |