Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Essential Human T-Cell Fenotyping Panel
Produktkod. 16301994
Change view
Kvantitet:
100 reaktioner
Produktkod. Kvantitet
16301994 100 reaktioner
1 options
Produktkod. 16301994 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A42806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12120.00 SEK
    10302.00 SEK / 100 reaktioner
    Save 1818.00 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Invitrogen™ eBioscience™ Essential Human T-Cell Fenotyping Panel är designad för flödescytometri-baserad identitetstestning av T-celler
Essential Human T-Cell Fenotyping Panel håller alltid hög kvalitet eBioscience™ antikroppar och ett bruksfärdigt protokoll för experimentell uppställning, gatingstrategi och analys.
Förmånerna inkluderar:
  • Beprövad prestanda -antikroppar designade för flödescytometri
  • Mycket refererade antikroppar ―eBioscience™ portföljen innehåller pålitliga fluorokrom-konjugerade antikroppar för immunologi och onkologisk forskning
  • Nyckelfärdigt kit och protokoll – innehåller standardiserade gating-rekommendationer som behövs för att utföra flödescytometrikarakterisering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring CD3, CD4, CD8, CD62L och CCR7 antikroppar, lagras vid 2 °C till 8 °C
Formatera Kit
Kvantitet 100 reaktioner
Detektionsmetod fluorescens
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is
Produktlinje eBioscience
Produkttyp Fenotyppanel