Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Essential Human Th1/Th17 fenotypningskit
Produktkod. 17164729
Change view
Kvantitet:
100 reaktioner
Produktkod. Kvantitet
17164729 100 reaktioner
1 options
Produktkod. 17164729 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A42927
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13210.00 SEK
    11228.50 SEK / 100 reaktioner
    Save 1981.50 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Invitrogen™ eBioscience™ Essential Human Th1/Th17 Phenotyping Kit är designat för flödescytometri-baserad identitetstestning av typ 1 och typ 17 T-hjälparceller
Fenotyping Kit utnyttjar hög kvalitet eBioscience™ antikroppar, isotypkontroller, cellstimuleringsreagens (inducerar cytokinproduktion) och fixerings-/permeabiliseringsreagens (för intracellulära markörer IfN-g och IL-17) och inkluderar ett bruksfärdigt protokoll för experimentell uppställning, gatingstrategi och analys.
Förmånerna inkluderar:
  • Beprövad prestanda -antikroppar och stödjande reagens designade för flödescytometri
  • Högt refererade antikroppar - inkluderar en av de mest refererade klonerna för IL-17
  • Nyckelfärdigt kit och protokoll -innehåller reagenser och standardiserade gatingsrekommendationer som behövs för att utföra flödescytometrikarakterisering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
  • CD4, Ifn-g, IL-17a antikroppar, lagras vid 2 °C till 8 °CC
  • Cellstimulerande cocktail, förvara vid -5 till -30 °C
  • Proteintransportcocktail, lagra vid -5 till -30 °C
  • Intracellulära fixerings- och permealiseringsreagenser, förvara vid 2 C °till 8 °CC
  • Isotypkontroll, lagra vid 2 °C till 8 °CC
Formatera Kit
Kvantitet 100 reaktioner
Detektionsmetod fluorescens
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is
Produktlinje eBioscience
Produkttyp Fenotypningskit