Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Essential Human Th1/Th17 fenotypningspanel med färgning& Stimuleringsreagenser
Produktkod. 17154729
Kvantitet:
100 reaktioner
Produktkod. 17154729
Brand: Invitrogen™ A42926
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Invitrogen™ eBioscience™ Essential Human Th1/Th17 fenotypningspanel med färgnings- och stimuleringsreagenser är designad för flödescytometri-baserad identitetstestning av typ 1 och typ 17 T-hjälparceller
Fenotyppanel med färgnings- och stimuleringsreagenser utnyttjar hög kvalitet eBioscience™ antikroppar, cellstimuleringsreagens (inducerar cytokinproduktion) och fixerings-/permeabiliseringsreagens (för intracellulära markörer IfN-g och IL-17) och inkluderar ett bruksfärdigt protokoll för experimentell uppställning, gatingstrategi och analys.
Förmånerna inkluderar:
  • Beprövad prestanda -antikroppar och stödjande reagens designade för flödescytometri
  • Högt refererade antikroppar - inkluderar en av de mest refererade klonerna för IL-17
  • Nyckelfärdigt kit och protokoll -innehåller reagenser och standardiserade gatingsrekommendationer som behövs för att utföra flödescytometrikarakterisering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
  • CD4, Ifn-g, IL-17a antikroppar, lagras vid 2 °C till 8 °CC
  • Cellstimulerande cocktail, förvara vid -5 till -30 °C
  • Proteintransportcocktail, lagra vid -5 till -30 °C
  • Intracellulära fixerings- och permealiseringsreagenser, förvara vid 2 C °till 8 °CC
Formatera Kit
Kvantitet 100 reaktioner
Detektionsmetod fluorescens
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is
Produktlinje eBioscience
Produkttyp Fenotyppanel