Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Essential Human Treg Fenotyping Kit
Produktkod. 17144729
Change view
Kvantitet:
100 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17144729 100 reaktioner 100 reaktioner
1 options
Produktkod. 17144729 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A42925
 Begränsad artikel
I lager
Invitrogen™ eBioscience™ Essential Human Treg Phenotyping Kit är designat för flödescytometri-baserad identitetstestning av regulatoriska T-celler (Tregs).
Phenotyping Kit utnyttjar hög kvalitet eBioscience™ antikroppar, isotypkontroller och fixerings-/permeabiliseringsreagenser (för den intracellulära markören FOXP3) och inkluderar ett bruksfärdigt protokoll för experimentell uppställning, gatingstrategi och analys.
Förmånerna inkluderar:
  • Beprövad prestanda -antikroppar och stödjande reagens designade för flödescytometri
  • Högt refererade antikroppar - inkluderar en av de mest refererade klonerna för FOXP3
  • Nyckelfärdigt kit och protokoll -innehåller reagenser och standardiserade gatingsrekommendationer som behövs för att utföra flödescytometrikarakterisering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
  • CD4, CD25, CD127 och FOXP3 antikroppar, lagras vid 2 –8 °C
  • FOXP2/TF Staining Buffer set, lagra vid 2 –8 °C
  • Isotypkontroll, lagra vid 2 8 –°C
Formatera Kit
Kvantitet 100 reaktioner
Detektionsmetod fluorescens
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is
Produktlinje eBioscience
Produkttyp Fenotypningskit