Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Human Intracellulär (nukleär/transkriptionsfaktor) Protein Flow Cytometri Workflow Kit
Kvantitet:
1 Kit
Beskrivning
- Satsen innehåller alla normala buffertar, blockerare och pärlor för att slutföra ett standardflödescytometriexperiment för färgning av intracellulära kärn- och transkriptionsfaktormål i humana cellsuspensioner
- När de kombineras med experimentspecifika antikroppar har reagenserna i detta kit optimerats för att fungera tillsammans för att detektera humana intracellulära kärn- och transkriptionsmål genom flödescytometri
- Effektiva kompensationskontroller
- Fc-receptorblockering
- Icke-antikropp, icke-proteinbaserad blockeringslösning för att minska bakgrundsfärgning från fluoroforer
- Antikroppsbindningsbuffert som minimerar ospecifik bindning av antikroppar
- Färgningsbuffert optimerad för transkriptionsfaktorer och nukleära proteiner
Kit ingår
- UltraComp eBeads™ Plus Compensation Beads (01-3333-41)
- Fc-receptorbindande inhibitor polyklonal antikropp, eBioscience (14-9161-71)
- CellBlox™ Blockerande buffert (B001T06F01)
- eBioscience Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (00-5523-00)
- eBioscience™ Flödescytometrifärgningsbuffert (00-4222-57)
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 Kit |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |