Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Immunsvar T Cell Activation Induced Markers Kit
Beskrivning
- Satsen består av ett stimuleringsreagens för positiv kontroll, buffertar, viabilitetsfärgämne, antikroppar och kompensationskulor
- Används för att stimulera och detektera uttryck av CD69, CD134 (OX-40) och CD137 (4-1BB) på mänskliga T-celler genom flödescytometri
- Unikt spektralfingeravtryck är utformat för att ge den ljusaste signalen för experiment med flödescytometri
- Komplett kit förpackat i engångsflaskor för enkel användning och för att säkerställa stabilitet över tid
- Omfattande validering och protokolloptimering för konsekventa resultat
- Stimulering, fixering, permeabilisering och färgning utförs i 96-brunnars, rundbottnade plattor
- Alternativt kan cellerna odlas i bulk och överföras till 12 x 75 mm provrör
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Antikroppar, kompensationskulor, viabilitetsfärgning, buffertar Förvaras vid 4 C °och– 20 °C. |
| För användning med (applikation) | T-cellsaktiveringsinducerad marköranalys och forskning |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometri |
| Kvantitet | 1 kit |
| Regulatorisk status | RUO |
| Frakt skick | På Is |