Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Phalloidin eFluor™ 570
Produktkod. 15588946
Change view
Kvantitet:
300 tester
Förpackningsstorlek:
300 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15588946 300 tester 300 tester
1 options
Produktkod. 15588946 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 41655905
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Phalloidin är ett peptidtoxin isolerat från Amanita phalloides-svampen. Phalloidin binder selektivt F-aktin och fungerar för att stabilisera aktinpolymerer genom att hämma dissociationen av aktinmonomerer från filamentändarna.
Phalloidin är ett peptidtoxin isolerat från Amanita phalloides-svampen. Phalloidin binder selektivt F-aktin och fungerar för att stabilisera aktinpolymerer genom att hämma dissociationen av aktinmonomerer från filamentets ändar. Eftersom F-aktinpolymerer utgör cytoskelettet hos nästan alla eukaryota celler kan phalloidinkonjugater vara användbara prober för att visualisera strukturen hos levande eller fixerade celler med hjälp av mikroskopi. Phalloidin eFluor™ 570 kan användas för att märka celler av flera arter.
Phalloidin eFluor™ 570 tillhandahålls som en fryst vätska. För att förbereda 1000X lagerlösning, tina flaskan, tillsätt 30 μl högkvalitativ vattenfri DMSO, blanda och spinn ner kort. Den resulterande lösningen (phalloidin DMSO-lager) bör aliciteras, skyddas mot ljus och fukt och förvaras vid -20 °C. För att förbereda en 1X arbetslösning av phalloidinkonjugat, tillsätt 1 μl 1000X phalloidin DMSO-lösning till 1 ml PBS som innehåller 1 % BSA.
Rapporterade tillämpningar
  • Immunocytokemi
  • Immunhistokemisk färgning
  • Mikroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Immunocytochemistry, Immunohistochemical Staining, Microscopy
Kvantitet 300 tester
Excitationsvåglängdsområde 555/570 nm
Koncentration 1000X
Typ av färg eFluor 570
Källa A peptide toxin isolated from the Amanita phalloides mushroom
Antal tester 300 tester
Innehåll och lagring ≤-20°C. Protect from light and moisture.
Produkttyp Phalloidin
Form Frozen Liquid
Produktlinje eBioscience
Etiketttyp eFluor
Subcellulär lokalisering Cytoskelett