Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Fytohemagglutinin-L (PHA-L) lösning (500X)
Produktkod. 15556286
Change view
Kvantitet:
100μ L
4 x 100μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15556286 100μ L 100µL
15546286 4 x 100μ L Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15556286 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 00497793
Fytohemagglutinin-L (PHA-L)-lösningen (500X) är en färdig att använda lösning av PHA-L i vattenhaltig buffert.
  • En färdig att använda lösning av PHA-L i vattenhaltig buffert
  • PHA är en blandning av lektiner isolerade från den röda kidneybönan, Phaseolus vulgaris
  • Det är fraktionen av PHA som uppvisar stark leukoagglutinerande och mitogen aktivitet, men mycket liten erytroagglutinerande aktivitet
  • Detta reagens är avsett för användning vid in vitro -aktivering av humana och musleukocyter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100μ L
Form Vätska
Produktlinje eBioscience
Produkttyp Fytohemagglutinin-L (PHA-L) lösning