Läs mer
Fisherbrand™ Ebenholts behandlingsskål
Produktkod. 15589901 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Antal per förpackning:
1 vardera
4
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal per förpackning unitSize
15589901 1 vardera Varje
15599901 4 Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15589901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00 SEK
    974.67 SEK / Paket med 1
    Save 70.33 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skyddar DNA från skador. Fisherbrand™ Ebony Treatment Dishes är tillverkade med en mörkfärgad akryl för att minska exponeringen för ljus som kan vara skadligt för DNA.
  • Tillverkad av ebenholts akryl
  • Minimerar exponering för ljus och minskar bakgrunds-DNA-skador
Specifikationer
Färg Ebenholts
För användning med (utrustning) Comet Assay Tank
Material Akryl
Antal per förpackning 1 vardera