Läs mer
Fisherbrand™ Ebenholts behandlingsskål
Produktkod. 15599901 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Antal per förpackning:
1 vardera
4
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal per förpackning Förpackningsstorlek
15599901 4 Paket med 4
15589901 1 vardera Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15599901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3660.00 SEK
    3313.98 SEK / Paket med 4
    Save 346.02 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skyddar DNA från skador. Fisherbrand™ Ebony Treatment Dishes är tillverkade med en mörkfärgad akryl för att minska exponeringen för ljus som kan vara skadligt för DNA.
  • Tillverkad av ebenholts akryl
  • Minimerar exponering för ljus och minskar bakgrunds-DNA-skador
Specifikationer
Färg Ebenholts
För användning med (utrustning) Comet Assay Tank
Material Akryl
Antal per förpackning 4