Läs mer
Ebselen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10512281 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10512281 250 mg Glasflaska 250mg
1 options
Produktkod. 10512281 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 300572500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 60940-34-3 | C13H9NOSe | 274,192 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ebselen
Namnnotering 99%
CAS 60940-34-3
Smältpunkt 179 °C till 184 °C
Färg Gul till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C13H9NOSe
MDL-nummer MFCD00210937
Kvantitet 250 mg
Beilstein 27, II, 222
Merck Index 15, 3533
Synonym ebselen, 2-phenyl-1,2-benzisoselenazol-3 2h-one, ebselene, ebseleno, ebselenum, ebselene french, ebselenum latin, ebselen inn, ebseleno spanish, harmokisane
InChI-nyckel DYEFUKCXAQOFHX-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C3=CC=CC=C3[Se]2
IUPAC-namn 2-fenyl-1,2-bensoselenazol-3-on
Molekylvikt (g/mol) 274.192
PubChem CID 3194
ChEBI CHEBI:77543
Formel vikt 274.18
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.