Läs mer
Ebselen, MedChemExpress
Beskrivning
Ebselen (SPI-1005), a glutathione peroxidase mimetic, is a potent voltage-dependent calcium channel (VDCC) blocker. Ebselen potently inhibits Mpro (IC50=0.67 μM) and COVID-19 virus (EC50=4.67 μM).Ebselen is an inhibitor of HIV-1 capsid CTD dimerization. Ebselen, an organoselenium compound, can permeate the blood-brain barrier and has anti-inflammatory, antioxidant and anticancer activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ebselen |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 60940-34-3 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H9NOSe |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | SPI-1005 PZ-51 CCG-39161 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (182.36 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |