Läs mer
Ebselen
Produktkod. 15465449
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15465449 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 15465449 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63190.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1417.80 SEK
    1108.65 SEK / 10mg
    Save 309.15 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 60940-34-3 | C13H9NOSe | 274,192 g/mol
Ebselen hämmar 5-LO, CO, NADPH-oxidering och proteinkinas C. Det är en potent antioxidant. Det har en unik glutathionperoxidasliknande aktivitet. Det har också visat sig vara en hämmare av apoptos inducerad av fria radikaler och neuroprotektiva ämne.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Ebselen hämmar 5-LO, CO, NADPH-oxidering och proteinkinas C. Det är en potent antioxidant. Det har en unik glutathionperoxidasliknande aktivitet. Det har också visat sig vara en hämmare av apoptos inducerad av fria radikaler och neuroprotektiva ämne.
Löslighet
Löslig i etanol, metanol, aceton, acetonitril.
Anteckningar
Förvara bort från starka oxiderande medel. Håll behållaren tätt stängd. Förvara i svala, torra förhållanden i väl förseglade behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ebselen
CAS 60940-34-3
Smältpunkt 180 °C till 181 °C
Färg Vitt
Molekylformel C13H9NOSe
MDL-nummer MFCD00210937
Kvantitet 10 mg
UN-nummer UN3283
Merck Index 14,3486
Synonym ebselen, 2-phenyl-1,2-benzisoselenazol-3 2h-one, ebselene, ebseleno, ebselenum, ebselene french, ebselenum latin, ebselen inn, ebseleno spanish, harmokisane
Löslighetsinformation Löslig i etanol, metanol, aceton, acetonitril.
InChI-nyckel DYEFUKCXAQOFHX-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C3=CC=CC=C3[Se]2
IUPAC-namn 2-phenyl-1,2-benzoselenazol-3-one
Molekylvikt (g/mol) 274.192
PubChem CID 3194
ChEBI CHEBI:77543
Formel vikt 274.2
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning