Beskrivning
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) används för en mängd olika cellodlingstillämpningar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnad, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens. Formuleringar med kalcium och magnesium används vanligtvis som transportmedia eller för reagensberedning.
Denna EBSS ändras enligt följande:
Med: Glukos, natriumbikarbonat, kalcium, magnesium, fenolrött
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Produktens avsedda användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Fenolrött, Glukos, Natriumbikarbonat, Kalcium, Magnesium |
| Utan tillsatser | Inget natriumpyruvat |
| Tillverkningskvalitet | cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 500 ml |
| Visa mer |