Beskrivning
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) används för en mängd olika cellodlingstillämpningar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnad, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens. Gibco™ EBSS är formulerad utan kalcium och magnesium för att skölja kelatorer från kulturen före celldissociation.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ EBSS tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ EBSS-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (14155-063). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ EBSS tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ EBSS-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (14155-063). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 15 till 30 °C |
| Beskrivning | Earle's Balanced Salt Solution, 500 ml, 1 x koncentration, flytande, 7,0 till 8,1 pH, 36 månaders hållbarhet, 270 till 310 mOsm/kg osmolalitet, med glukos, natriumbikarbonat, används för cellodlingstillämpningar i däggdjur |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Earles balanserade saltlösning |
| Med tillsatser | Glukos, Natriumbikarbonat |
| Utan tillsatser | Inget kalcium, Inget magnesium, Utan fenolrött |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| pH | 7,0 till 8,1 |
| Kvantitet | 500 ml |
| Visa mer |