Läs mer
Fisherbrand™ EC 10 Universal Alkaline Cleaning Concentrate
Produktkod. 10406851 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 l
Produktkod. Volym (metrisk)
10406851 1 l
1 options
Produktkod. 10406851
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.00 SEK
    222.56 SEK / 1 L
    Save 20.44 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lämplig för noggrann ultraljudsrengöring av medicinska och detaljerade instrument och laboratorieutrustning gjorda av rostfritt stål, glas, plast och keramik.
  • Tar bort blod, saliv, proteiner och benrester samt fett, olja, slip- och poleringsplattor
  • Ej lämplig för aluminium, zink eller lättmetallegeringar och för plaster som är känsliga för spänningssprickor
  • Förvaras i sluten originalförpackning vid en temperatur mellan 5° och °30 C, skyddad från värme och direkt solstrålning
  • Hållbarhet 5 år från tillverkningsdatum
Specifikationer
Produkttyp Ultraljudsrengöringslösning
Sammansättning Alkalisk
Innehåll och lagring Mellan °5 C och °30 C, originalbehållare, borta från värme och direkt solstrålning
För användning med (applikation) Ultraljudsrengöring av medicinska och dentala instrument
Volym (metrisk) 1 l
compliance-icons
Produktbeteckning
  • bioson 10
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: disodum tetraboratedecahydrate, sodiumhydroxide, n-propanol