Läs mer
Elma™ EC110 koncentrerat rengöringsmedel
Volym (metrisk):
1 l
25 l
Förpackningsstorlek:
1 L
25 L
Beskrivning
- Lämplig för ytor av metall, keramik och kvarts, ytor av många plastmaterial, gummiytor och speciellt för rengöring av kiselskivor efter mekanisk behandling (sågning)
- Ej lämplig för lättmetaller (aluminium, magnesium och deras legeringar) och plaster som är känsliga för spänningssprickor
- Avlägsnar metalloxider, fläckar av kvarts och sega organiska föroreningar som avlagringar och gummiaktig olja och fett, vax, rester av lack och färg
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | EC 110 Rengöringsmedel |
| Form | Vätska |
| pH | 12.4 |
| Utseende | Brun |
| Kokpunkt | >100 °C |
| Certifikat och efterlevnad | Bilaga VII A, EC 648/2004, UN 1824 |
| Sammansättning | Anjoniska ytaktiva ämnen< 5 %, nonjoniska ytaktiva ämnen< 5 %, fosfonater< 5 % |
| Koncentration | Ultraljudsbad 3 till 5 % |
| Behållartyp | Burk |
| Innehåll och lagring | 5 °C till 30 °C |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- elma clean 110 (EC 110)
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.