Läs mer
Elma™ EC110 koncentrerat rengöringsmedel
Produktkod. p-8001979
Volym (metrisk):
1 l
25 l
Förpackningsstorlek:
1 L
25 L
Produktkod. 11791359
Brand: Elma™ 5807900000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ger kraftfull rengöringskraft för laboratorieutrustning och medicinska instrument. Elma™ EC110 Concentrated Cleaner är en alkalisk ultraljudslösning.
  • Lämplig för ytor av metall, keramik och kvarts, ytor av många plastmaterial, gummiytor och speciellt för rengöring av kiselskivor efter mekanisk behandling (sågning)
  • Ej lämplig för lättmetaller (aluminium, magnesium och deras legeringar) och plaster som är känsliga för spänningssprickor
  • Avlägsnar metalloxider, fläckar av kvarts och sega organiska föroreningar som avlagringar och gummiaktig olja och fett, vax, rester av lack och färg
Specifikationer
Produkttyp EC 110 Rengöringsmedel
Form Vätska
pH 12.4
Utseende Brun
Kokpunkt >100 °C
Certifikat och efterlevnad Bilaga VII A, EC 648/2004, UN 1824
Sammansättning Anjoniska ytaktiva ämnen< 5 %, nonjoniska ytaktiva ämnen< 5 %, fosfonater< 5 %
Koncentration Ultraljudsbad 3 till 5 %
Behållartyp Burk
Innehåll och lagring 5 °C till 30 °C
För användning med (applikation) För rengöring av metall, keramik, plast, siliciumwafer och kvartsytor
Volym (metrisk) 25 l
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • elma clean 110 (EC 110)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.