Läs mer
Fisherbrand™ Elma Rengör 145 Rengöringskoncentrat
Produktkod. 11711369 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
25 l
Förpackningsstorlek:
25 L
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
11711369 25 l 25 L
1 options
Produktkod. 11711369
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för lätt sur rengöring av icke-järnhaltiga tungmetaller, aluminium, rostfritt stål, glas, plast och legeringar. Fisherbrand™ Elma Clean 145 Cleaning Concentrate är också bra på att avkalka.
  • Har en antistatisk effekt
  • Resultaten förbättras avsevärt genom förrengöring med ett alkaliskt rengöringsmedel
  • Tar bort polermedel, fett, olja, oxidskikt och kalk
  • Risk för nedsmutsning när olika metaller rengörs i samma bad
Specifikationer
Form Vätska
pH 1
Utseende Ljusbrun
Kokpunkt ≥100 °C
Sammansättning Anjoniska ytaktiva ämnen 5 till 15 %, nonjoniska ytaktiva ämnen 5 till 15 %
Koncentration Ultraljudsbad 2 till 5 %
Behållartyp Burk
Innehåll och lagring 5 °C till 30 °C
Volym (metrisk) 25 l
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • elma clean 145 (EC 145)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: cocosfattyaminoxethylate, alkylbenzenesulphonic acid, tartaric acid