Läs mer
Elma™ EC 210 Rengöringsmedel
Beskrivning
- Lämplig för ytor gjorda av stål, icke-järnhaltiga tungmetaller, ädelmetaller, lättmetaller, nickel, krom, zink och tyskt silver (även kombinationer av olika material); den är även lämplig för plaster som är resistenta mot spänningssprickor.
- Kontrollera eventuella Mg, MgZnAl-legeringar och plaster för kompatibilitet innan applicering.
- Avlägsnar vattenhaltiga kylsmörjmedel, fett och oljeslipmedel, slip- och polerpastor.
- För rengöring av polermedel som innehåller animaliskt fett, kontrollera rengöringsmedlets lämplighet före applicering.
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| pH | 8.9 |
| Utseende | Ljus beige |
| Kokpunkt | >100 °C |
| Sammansättning | Anjoniska ytaktiva ämnen 5 till 15 %, nonjoniska ytaktiva ämnen 15 till 30 %, parfymer |
| Koncentration | Ultraljudsbad 3 till 5 % |
| Behållartyp | Burk |
| Innehåll och lagring | -5 °C till 30 °C |
| Volym (metrisk) | 25 l |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- elma clean 210 (EC 210)
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .