Läs mer
Elma™ EC 60 Rengöringsmedel
Produktkod. 10407041
Change view
Volym (metrisk):
1 l
25 l
Förpackningsstorlek:
1 L
25 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
10407041 1 l 1 L
10300422 25 l 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10407041 Leverantör Elma™ Leverantörsnummer 5809900000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Idealiskt rengöringskoncentrat för ultraljuds- och nedsänkningsrengöring.
  • Lämplig för sur grundlig rengöring av medicinska instrument, implantatproteser, arbetsstycken av rostfritt stål, metall, keramik, glas och plast.
  • Även lämplig för borttagning av syralösliga cement och för laboratorieutrustning.
  • Ej lämplig för lättmetaller.
  • Tar bort metalloxider och avlagringar som kalk, fläckar och andra avlagringar, mineraloljor och fetter/fetter.
Specifikationer
Produkttyp EC 60 Rengöringsmedel
Form Vätska
pH 0 till 1
Utseende Gult
Kokpunkt >100 °C
Certifikat och efterlevnad Bilaga VII A, EG 648/2004
Sammansättning Nonjoniska ytaktiva ämnen< 5%, Fosforsyra> 30 %
Koncentration Ultraljudsbad 1 till 10 % vid 40 till °70 C, i doppbad> 3 %
Behållartyp Flaska
Innehåll och lagring Över -5 °C
För användning med (applikation) För rengöring av medicinska och dentala instrument
Volym (metrisk) 1 l
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • EC 60
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.