Läs mer
Fisherbrand™ Elma Rengör 65 Rengöringskoncentrat
Produktkod. 10675301 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10675301 1 l 1 L
1 options
Produktkod. 10675301
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för alla rengöringsapplikationer som kräver mycket skonsam behandling av de föremål som ska rengöras. Fisherbrand™ Elma Clean 65 Cleaning Concentrate har utvecklats speciellt för användning i ultraljudsbad.
  • Används för ömtåliga laboratorieinstrument och utrustning
  • Utmärkt för känsliga material som glas, plast, metall och gummi
  • Tar bort föroreningar som damm, fingeravtryck, pigment och lätta fetter/oljor
Specifikationer
Form Vätska
pH 7
Utseende Gult
Kokpunkt ≥100 °C
Sammansättning Anjoniska ytaktiva ämnen 5 till 15 %, nonjoniska ytaktiva ämnen 15 till 30 %, Aminotvålar< 5 %, NTA< 5 %, fosp
Koncentration Ultraljudsbad 2 till 5 %
Behållartyp Flaska
Innehåll och lagring -5 °C till 30 °C
Volym (metrisk) 1 l