Läs mer
Elma™ Clean 70 Concentrated Cleaner
Produktkod. p-8001983
Volym (metrisk):
1 l
25 l
Förpackningsstorlek:
1 L
25 L
Produktkod. 10059420
Brand: Elma™ 5810300000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utmärkt för grundlig rengöring av laboratorieutrustning, verktyg och instrument av glas, keramik, alkaliskt stabil plast, gummi, metall och lättmetall. Elma™ Clean 70 Concentrated Cleaner är ett utmärkt val för universell labbrengöring.
  • Finns i en mängd olika volymer
  • Tar bort damm, fingeravtryck, pigment, fett och olja
Specifikationer
Produkttyp EC 70 Rengöringsmedel
Form Vätska
pH 13.3
Utseende Beige
Kokpunkt >100 °C
Certifikat och efterlevnad Bilaga VII A, EC 648/2004, UN 1719
Sammansättning Anjoniska tio sidor 5 till 15 %, amfotera tio sidor< 5 %, fosfater 5 till 15 %, NTA< 5 %
Koncentration Ultraljudsbad 1 till 5 %, utan ultraljud 5 till 10 %
Behållartyp Flaska
Innehåll och lagring Över -5 °C
För användning med (applikation) För rena laboratorieinstrument, utrustning och föremål tillverkade av glas, rostfritt stål, keramik, alkalibeständig plast, gummi och lättmetaller
Volym (metrisk) 1 l
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • elma clean 70 (EC 70)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.