Läs mer
Trajan™ EC GC Septa
Produktkod. 12985721
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
17 mm
Temperatur (metrisk) Max:
300 °C
350 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Temperatur (metrisk) Max unitSize
12985721 11 mm 350 °C Paket med 25
10330421 7 mm 350 °C Paket med 50
10187060 6 mm 350 °C Paket med 50
10442381 10 mm 350 °C Paket med 50
10412551 8 mm 350 °C Paket med 50
12935731 9 mm 350 °C Paket med 25
12915731 17 mm 300 °C Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12985721 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 041902
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
EC GC septa är designad för lång livslängd och låg vidhäftning vid injektionsporten
  • Kombinerar lång livslängd för injektion, låg blödning och låg vidhäftning vid injektionsporten
  • Pålitlig tätning mot bärgastryck i inloppet
  • Ingen blödning eller kontaminering i GC-systemet
  • Maximal drifttemperatur på 350 °C (300 °C för 17 mm storlek)
Specifikationer
Typ Long Life EC Septum
Beskrivning Kombinerar betydligt längre injektionslivslängd, låg blödning och låg injektionsportadhesion.
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Temperatur (metrisk) Max 350 °C
Material Hög temperatur silikon
Kvantitet 25/Pk.