Läs mer
Trajan™ EC GC Septa
Produktkod. p-8010100
Diameter (metrisk) Yttre:
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
17 mm
Temperatur (metrisk) Max:
300 °C
350 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 50
Produktkod. 10330421
Brand: Trajan™ 041842
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
EC GC septa är designad för lång livslängd och låg vidhäftning vid injektionsporten
  • Combines long injection lifetime, low bleed and low injection port adhesion
  • Reliable seal against carrier gas pressure in the inlet
  • No bleed or contamination into the GC system
  • Maximum operating temperature of 350°C (300°C for 17mm size)
Specifikationer
Typ Long Life EC Septum
Diameter (metrisk) Yttre 7 mm
Temperatur (metrisk) Max 350 °C
Material High Temperature Silicon
Kvantitet 50/Pk.