Läs mer
EC330, MedChemExpress
Produktkod. 16499766
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16499766 50 mg
16420719 1 mg
16415957 5 mg
16404496 100 mg
16403228 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16499766 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100949
MedChemExpress EC330 is a leukemia inhibitory factor (LIF) inhibitor.
EC330 is a leukemia inhibitory factor (LIF) inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EC330
Fysisk form Solid
CAS 2016795-77-8
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H32F2O2
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (43.24 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@]12[C@](O)(C(F)(F)C#C)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CCC4=C3[C@@H](C5=CC=C(C6CC6)C=C5)C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 462.57
Formel vikt 462.57
Procent renhet 98.65%